Kluczowe dokumenty
BAF198070000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 45 mL × 104 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
Synonim(y):
Okrągła rura dolna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
round bottom
Właściwości
autoclavable
opakowanie
pack of 12 tubes
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19807-0000
probówka pojemność × dł.
45 mL × 104 mm
Opis ogólny
Polipropylenowe probówki wirówkowe bez obrzeża do użytku w wirówkach do 50 000 xg bez chłodzenia. Możliwość autoklawowania w temperaturze 121ºC (250ºF).
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)