Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N4O6PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.45
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
245-013-4
MDL number:
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ncc(CN(C=O)\C(C)=C(/CCOP(O)(O)=O)SC(=O)c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
InChI key
BTNNPSLJPBRMLZ-GHRIWEEISA-N
General description
S-Benzoylthiamine O-monophosphate (Benfotiamine) is an amphiphilic S-acyl thiamine derivative. It is a lipid-soluble vitamin. Benfotiamine contains a thiazole ring. Benfotiamine has a greater bioavailability than thiamine.
Application
S-Benzoylthiamine O-monophosphate has been used to determine its effect on ischemia and reperfusion in skeletal muscles of rat.
Biochem/physiol Actions
S-Benzoylthiamine O-monophosphate (Benfotiamine) is a therapeutic agent. It helps in the prevention of diabetic complications such as, retinopathy, neuropathy and nephropathy. Benfotiamine inhibits the synthesis of glycation end products (AGEs) in diabetes. Benfotiamine is considered as a nutraceutical product for the prevention of diabetic neuropathy.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 70-79% (fluorimetric) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?