Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,00 zł
Nazwa produktu
Bezafibrate, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
DMF: soluble, deionized water: insoluble, methanol: soluble
originator
Roche
SMILES string
CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HBA2(3040), PPARA(5465), PPARD(5467), PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013), Ppard(19015), Pparg(19016)
Application
- a supplement in the standard diet (SD) for mice to study its effect on diabetes
- to evaluate its effect on hepatitis C virus (HCV) assembly and secretion[1]
- to evaluate its effect on gonadal steroidogenesis and spermatogenesis of zebrafish and also used as standard for HPLC
Biochem/physiol Actions
PPARgamma agonists, including Bezafibrate, have beneficial effects in the suppression of the inflammatory response during RSV infection and therefore might have clinical efficacy in the course of severe RSV-infection.
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility DMF: soluble, methanol: soluble, deionized water: insoluble | solubility - | solubility DMSO: soluble 19 mg/mL | solubility - |
| Gene Information human ... HBA2(3040), PPARA(5465), PPARD(5467), PPARG(5468) | Gene Information human ... PPARA(5465) | Gene Information - | Gene Information human ... PPARA(5465), PPARD(5467), PPARG(5468) |
| originator Roche | originator Abbott | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezafibrate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?