Przejdź do
B107
L-BMAA hydrochloride
≥97% (NMR), neurotoxin, powder
Synonim(y):
S(+)-2-Amino-3-(methylamino)propionic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
566,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.60
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-BMAA hydrochloride, ≥97% (NMR), powder
Quality Level
assay
≥97% (NMR)
form
powder
optical activity
[α]/D +21 to +31°, c = 0.5 M in 0.1 M HCl(lit.)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: soluble (solutions may be stored for several days at 4 °C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CNC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
VDXYGASOGLSIDM-DFWYDOINSA-N
General description
L-BMAA hydrochloride/β-N-methylamino-l-alanine (BMAA) is a cyanobacterial neurotoxin.
Application
L-BMAA hydrochloride has been used as a standard to compare all the samples in the analysis of β-N-methylamino-l-alanine (BMAA) isomers in desert crust material. It has also been used as an additive with f/2+Si medium to treat the cells of Phaeodactylum tricornutum and Thalassiosira weissflogii to study its effect on them.
Biochem/physiol Actions
L-BMAA hydrochloride helps to block the addition of heparan sulfate to glypican-1. It possesses unusual glutamate receptor binding properties. It may cause amyotrophic lateral sclerosis/Lou Gehrig′s disease.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0779A1784B016
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥97% (NMR)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: soluble (solutions may be stored for several days at 4 °C)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C), boiling water: 100 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C), 0.1 M HCl: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C), methanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
solubility
2 M NaOH: 50 mg/mL (Solutions may be stored for 1-2 days at 4°C.)
solubility
H2O: soluble (Aqueous solutions may be stored for several weeks at -20 °C.), ethanol: soluble, isopropanol: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The cyanobacterial neurotoxin beta-N-methylamino-l-alanine prevents addition of heparan sulfate to glypican-1 and increases processing of amyloid precursor protein in dividing neuronal cells
Cheng F, et al.
Experimental Cell Research (2019)
Aifeng Li et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 221, 105425-105425 (2020-02-15)
Neurotoxin β-N-methylamino-L-alanine (BMAA) has been widely detected in diverse aquatic organisms and hypothesized as an environmental risk to neurodegenerative diseases in humans. However, the knowledge of its toxicity to marine organisms requires attention. In the present study, embryos and sperm
Alexandra Lepoutre et al.
Toxins, 12(2) (2020-01-25)
The environmental neurotoxin β-methylamino-l-alanine (BMAA) may represent a risk for human health. BMAA accumulates in freshwater and marine organisms consumed by humans. However, few data are available about the kinetics of BMAA accumulation and detoxification in exposed organisms, as well
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B107-10MG04061833420515
B107-50MG04061833420553