Merck
B0253
Brucine
Synonim(y):
10,11-Dimethoxystrychnine, 2,3-Dimethoxystrychnidin-10-one
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.46
EC Number:
206-614-7
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
63046
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
InChI key
RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-N
SMILES string
[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
comparable product
Numer produktu
Opis
Cennik
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)