AXYVT50R
Corning® Axygen® Automation Tips for Agilent/["Velocity11 VPrep"] and Bravo
volume (50 μL), Non-Filtered, non-sterile
Synonim(y):
końcówki do pipet
Wybierz wielkość
2080,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
pack of 3,840 tips
pack of 10 racks
case of 5 packs
pkg of racked
2080,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 19,200 tips
pack of 3,840 tips
pack of 10 racks
case of 5 packs
pkg of racked
producent / nazwa handlowa
Corning VT-50-R
pojemność
(50 μL)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)