AXYPCR05LC
MAXYMum Recovery® PCR tubes
with flat caps, thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonim(y):
probówki wirówkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-05-L-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tubes/cs
rozmiar
0.5 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
(ultra-low retention)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)