AXYPCR0208CPC
PCR strip tubes
with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
Wybierz wielkość
7740,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7740,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (domed strip caps)
polypropylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-0208-CP-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x125strips/cs
rozmiar
0.2 mL
kolor
clear
clear
przydatność
suitable for PCR
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Made up of virgin polypropylene
- Allows precise thermal transfer due to ultra-thin and consistent wall thickness
- To prevent evaporation cap ensures a tight fit
- Free From RNase-/DNase and nonpyrogenic in nature
- Compatible with a wide variety of thermal cyclers
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)