Kluczowe dokumenty
AXYP5ML48C
Deep well plate, with pyramid bottom
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały:
pyramid bottom clear polypropylene wells
maksymalna pojemność:
5 mL
5.0 mL
rozmiar:
48 wells
pojemność robocza:
4.6 mL
Materiały
pyramid bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-5ML-48-C
Corning
maksymalna pojemność
5 mL
5.0 mL
rozmiar
48 wells
pojemność robocza
4.6 mL
typ wiązania
non-treated surface
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)