Przejdź do
AXYP2MLSQCS
Deep well plate
25 ea of, sterile
Synonim(y):
Deep well plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
square bottom clear polypropylene wells
Size:
96 wells
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
square bottom clear polypropylene wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-2ML-SQ-C-S, Corning P2MLSQCS
packaging
case of 25 ea, pack of 25 ea, 25 ea of
maximum volume
2.2 mL
size
96 wells
binding type
poly-D-lysine coated surface
Application
Deep well plate has been used for:
  • long-term storage
  • collecting sample
  • In vitro growth chambers
  • flow cytometry assays [1]
Features and Benefits
  • Provides proper heat-sealing film due to ultra-flat surface
  • Endure temperatures as low as -80°C and highly chemical resistant
  • Made up of polypropylene
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYP2MLSQCAXYPDW20CSAXYPDW10ML24C
size
96 wells
size
96 wells
size
2.0 mL , 96 wells
size
10 mL , 24 wells
material
square bottom clear polypropylene wells
material
square bottom clear polypropylene wells
material
clear bottom, round bottom wells
material
clear bottom, rectangular bottom wells
binding type
poly-D-lysine coated surface
binding type
non-treated surface
binding type
-
binding type
-
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-2ML-SQ-C-S, Corning P2MLSQCS
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-2ML-SQ-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-20-C-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-10ML-24-C, Corning
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deep well plate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)