AXYOTF100RPB
Pipette tips for "OASIS" automated liquid handling system
with paper band, filtered, capacity 100 μL, clear
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
filtered robotic pipet tips
opakowanie
case of 960 tips racked
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
100 μL
100 μL
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)