Kluczowe dokumenty
AXYHSFAS300L
Sealing film roll, pierceable, aluminum
W × L 115 mm × 500 m
Synonim(y):
mata uszczelniająca
Wybierz wielkość
1 PKG
15 050,00 zł
15 050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
15 050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
15 050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
szer. × dł.
115 mm × 500 m
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)