Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
50 μL
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 5x960tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc FX-50-R-S, Corning
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc FX-50-R-S, Corning
packaging
pkg of 5x960tips/cs
capacity
50 μL
volume
50 μL
color
clear
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Axygen Inc FX-50-R-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc FX-20-R-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc FX-384-30FP-R-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc FX-384-R-S, Corning |
| volume 50 μL | volume 20 μL | volume 30 μL | volume 30 μL |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x3840tips/cs | packaging pkg of 5x3840tips/cs |
| color clear | color - | color - | color clear |
| capacity 50 μL | capacity 20 μL | capacity 30 μL | capacity 30 μL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?