Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV52288
Sigma-Aldrich
Anti-NUP50 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC39961, Anti-NPAP60, Anti-NPAP60L, Anti-Nucleoporin 50 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, rabbit, dog, horse, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP50(10762)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego NUP50
Działania biochem./fizjol.
Kompleks porów jądrowych jest masywną strukturą, która rozciąga się w poprzek otoczki jądrowej, tworząc bramę, która reguluje przepływ makrocząsteczek między jądrem a cytoplazmą. Nukleoporyny są głównymi składnikami kompleksu porów jądrowych w komórkach eukariotycznych. NUP50 jest członkiem nukleoporyn zawierających powtórzenia FG, które działają jako rozpuszczalny kofaktor w imporcie białek jądrowych za pośrednictwem importiny alfa: beta. Kompleks porów jądrowych jest masywną strukturą, która rozciąga się przez otoczkę jądrową, tworząc bramę, która reguluje przepływ makrocząsteczek między jądrem a cytoplazmą. Nukleoporyny są głównymi składnikami kompleksu porów jądrowych w komórkach eukariotycznych. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem nukleoporyn zawierających powtórzenia FG, które działają jako rozpuszczalny kofaktor w imporcie białek jądrowych za pośrednictwem importyny alfa: beta. Pseudogeny tego genu znajdują się na chromosomach 5, 6 i 14. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TTQSKPVSSPFPTKPLEGQAEGDSGECKGGDEEENDEPPKVVTEVKEED
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)