Kluczowe dokumenty
AV50952
Sigma-Aldrich
Anti-HCG_1646157 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LOC440122
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego hCG_1646157
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja aminokwasowa hCG_1646157 pochodzi z przypisanej sekwencji genomowej (NT_024477) przy użyciu metody przewidywania genów: GNOMON, popartej dowodami mRNA i EST. Dokładna funkcja hCG_1646157 pozostaje nieznana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PVPNNLHMAQNACECNKDETLCHQSSLKKQGQTHTEKKHECNQCGKAFKR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)