Merck
72350
Zestaw BacMagic-3 DNA Kit - Novagen
Synonim(y):
BacMagic DNA, Zestawy BacMagic DNA
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
availability
not available in Japan
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw BacMagic-3 DNA Kit zapewnia pozytywną selekcję do tworzenia rekombinantów bakulowirusowych w ramach przygotowań do ekspresji białek rekombinowanych w komórkach owadzich. Zestaw ulepsza tradycyjną metodę generowania rekombinowanych bakulowirusów, eliminując żmudne i czasochłonne etapy oczyszczania płytek. Pochodzący z genomu AcNPV, BacMagic-3 DNA jest usunięty dla części istotnej otwartej ramki odczytu (ORF) 1629, zapobiegając replikacji nierekombinowanego wirusa w komórkach owadzich. Nieistotny gen chitynazy (chiA) został usunięty w celu poprawy produkcji wydzielanych i docelowych białek błonowych. Dodatkowo usunięto gen v-cath, proteazę cysteinową podobną do katepsyny, co znacznie poprawiło jakość i wydajność większości białek docelowych. W przeciwieństwie do BacMagic-2, genom BacMagic-3 jest pozbawiony dodatkowych trzech genów wirusowych (p10, p24 i p26). Geny te nie są niezbędne dla wirusa w hodowli tkankowej i poprawiają ekspresję białek. Zestaw BacMagic-3 DNA Kit zawiera DNA BacMagic-3, odczynnik do transfekcji Insect GeneJuice® oraz pozytywny plazmid kontrolny do monitorowania wydajności ko-transfekcji.
Other Notes
  • 0.5 µg- BacMagic-3 DNA
  • 50 µl- Insect GeneJuice Transfection Reagent
  • 2 µg- Transfection Control Plasmid
Legal Information
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72350-304055977266559