Kluczowe dokumenty
AV49036
Sigma-Aldrich
Anti-GSTZ1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-GSTZ1-1, Anti-Gutathione transferase zeta 1 (maleylacetoacetate isomerase), Anti-MAAI, Anti-MAI, Anti-MGC2029
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, bovine, human, dog, rabbit, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTZ1(2954)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GSTZ1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GSTZ1 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
S-transferaza glutationowa zeta 1 (GSTZ1) należy do nadrodziny S-transferaz glutationowych (GST) zaangażowanych w detoksykację czynników rakotwórczych i leków poprzez koniugację z glutationem. GSTZ1 bierze również udział w metabolizmie fenyloalaniny i tyrozyny. Defekty genu GSTZ1 powodują zaburzenia metaboliczne, takie jak fenyloketonuria, alkaptonuria i tyrozynemia.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MQAGKPILYSYFRSSCSWRVRIALALKGIDYETVPINLIKDGQQFSKDF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Polekhina et al.
Biochemistry, 40(6), 1567-1576 (2001-05-01)
Maleylacetoacetate isomerase (MAAI), a key enzyme in the metabolic degradation of phenylalanine and tyrosine, catalyzes the glutathione-dependent isomerization of maleylacetoacetate to fumarylacetoacetate. Deficiencies in enzymes along the degradation pathway lead to serious diseases including phenylketonuria, alkaptonuria, and the fatal disease
Li Yin et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 26(1), 38-45 (2013-01-03)
Accumulating evidence shows that glutathione peroxidase (GPX, EC.1.11.1.9), one of the most important antioxidant selenoenzymes, plays an essential role in protecting cells and tissues against oxidative damage by catalyzing the reduction of hydrogen peroxide by glutathione. Unfortunately, because of the