Kluczowe dokumenty
AV48981
Sigma-Aldrich
Anti-PWWP2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-KIAA1935, Anti-MGC132770, Anti-MST101, Anti-PWWP domain containing 2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, rabbit, guinea pig, rat, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PWWP2A(114825)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego PWWP2A
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PWWP2A produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
PWWP2A to białko z palcem cynkowym, które reguluje metylację histonów i rekrutuje kompleks demetylacyjny do DNA związanego z histonami.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PQSRCTSTRSAGLNKWQLLHQTVTSPAAPLQCLTDHCGFRLGALKLTVKR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preeti Joshi et al.
Molecular systems biology, 9, 672-672 (2013-06-12)
Histone deacetylases (HDACs) are a diverse family of essential transcriptional regulatory enzymes, that function through the spatial and temporal recruitment of protein complexes. As the composition and regulation of HDAC complexes are only partially characterized, we built the first global