Kluczowe dokumenty
AV46114
Sigma-Aldrich
Anti-APOBEC3B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-APOBEC1L, Anti-ARCD3, Anti-ARP4, Anti-Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3B, Anti-DJ742C19.2, Anti-FLJ21201, Anti-PHRBNL, Anti-bK150C2.2
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOBEC3B(9582)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego APOBEC3B
Zastosowanie
Przeciwciało anty-APOBEC3B produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
APOBEC3B jest członkiem rodziny genów deaminazy cytydyny i koduje enzym edytujący mRNA apolipoproteiny B, katalityczny polipeptyd podobny do 3B. Endogenny APOBEC3B jest głównym białkiem jądrowym, które ułatwia aktywność edycji DNA C-to-U w ekstraktach linii komórkowej raka piersi. APOBEC3B wykazuje aktywność przeciwwirusową przeciwko ludzkiemu wirusowi białaczki T-komórkowej typu 1 (HTLV-1) i jest silnym inhibitorem replikacji sympansyjskiego wirusa niedoboru odporności (SIV).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NQLPAYKCFQITWFVSWTPCPDCVAKLAEFLSEHPNVTLTISAARLYYYW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael B Burns et al.
Nature, 494(7437), 366-370 (2013-02-08)
Several mutations are required for cancer development, and genome sequencing has revealed that many cancers, including breast cancer, have somatic mutation spectra dominated by C-to-T transitions. Most of these mutations occur at hydrolytically disfavoured non-methylated cytosines throughout the genome, and
Marcel Ooms et al.
Journal of virology, 86(11), 6097-6108 (2012-03-30)
The human APOBEC3 family consists of seven cytidine deaminases (A3A to A3H), some of which display potent antiretroviral activity against HIV-1 and other retroviruses. Studies that analyzed the effect of A3G on human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) infectivity resulted
Qin Yu et al.
The Journal of biological chemistry, 279(51), 53379-53386 (2004-10-07)
In the human genome the apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide (APOBEC)3 gene has expanded into a tandem array of genes termed APOBEC3A-G. Two members of this family, APOBEC3G and APOBEC3F, have been found to have potent activity against virion