Kluczowe dokumenty
AV45801
Sigma-Aldrich
Anti-CBR1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CBR, Anti-Carbonyl reductase 1, Anti-hCBR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBR1(873)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CBR1
Działania biochem./fizjol.
Reduktaza karbonylowa 1 (CBR1) jest wszechobecną, cytozolową, krótkołańcuchową dehydrogenazą. Enzym ten działa na znaczną liczbę biologicznie i farmakologicznie aktywnych substratów, w tym na różnorodne endogenne i ksenobiotyczne związki karbonylowe.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PGWVRTDMAGPKATKSPEEGAETPVYLALLPPDAEGPHGQFVSEKRVEQW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuta Ito et al.
Journal of nutritional science and vitaminology, 59(4), 358-364 (2013-09-26)
The mechanisms by which resveratrol (3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene) elicits diverse health benefits remain unclear because the intracellular target molecules of resveratrol are poorly defined. We screened resveratrol-binding proteins from lysates of MCF-7 breast cancer cells using resveratrol-affinity resin, which was constructed by
Miran Jang et al.
Cancer research, 72(16), 4214-4224 (2012-06-22)
Arsenic trioxide (As2O3) is used, in current practice, as an effective chemotherapeutic agent for acute promyelocytic leukemia (APL). However, the side effects and relatively low efficacy of As2O3 in treating other leukemias have limited its wider use in therapeutic applications.