Kluczowe dokumenty
AV44116
Sigma-Aldrich
Anti-SLC43A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ23848, Anti-LAT4, Anti-MGC34680, Anti-Solute carrier family 43, member 2
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Solute carrier family 43, member 2 (SLC43A2, LAT4) is a system L amino acid transporter that preferentially transports L-tyrosine. Other members of the L amino acid transporter family include LAT1, LAT2 and LAT3. LAT4 may be an important amino acid transporter during gestation wherein it facilitates amino acid transport from the placenta into the fetus.
Specyficzność
Anti-SLC43A2 polyclonal antibody reacts with bovine, canine, rat, and human solute carrier family 43, member 2 proteins.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC43A2
Zastosowanie
Anti-SLC43A2 polyclonal antibody is used to tag solute carrier family 43, member 2 for detection and quantitation by Western blotting and in plasma by immunohistochemical (IHC) techniques. It is used as a probe to determine the roles of solute carrier family 43, member 2 in transport of tyrosine during fetal gestation.
Działania biochem./fizjol.
SLC43A2 is a Sodium-, chloride, pH-independent high affinity transport of large neutral amino acids.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: TEPENVTNGTVGGTAEPGHEEVSWMNGWLSCQAQDEMLNLAFTVGSFLLS
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)