Kluczowe dokumenty
AV43158
Sigma-Aldrich
Anti-PRPF19 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-NMP200, Anti-PRP19, Anti-PRP19/PSO4 pre-mRNA processing factor 19 homolog (S. cerevisiae), Anti-PSO4, Anti-UBOX4, Anti-hPSO4
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1068
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1068
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, mouse, dog, rabbit, rat, human, horse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRPF19(27339)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PRPF19
Działania biochem./fizjol.
PRPF19 odgrywa rolę w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA (DSB) i reakcji splicingu pre-mRNA. Wiąże dwuniciowy DNA w sposób niespecyficzny dla sekwencji. PRPF19 działa jako składnik strukturalny szkieletu jądrowego. Może również służyć jako wsparcie dla wiązania i aktywności spliceosomu. Jest niezbędny do montażu spliceosomu w sposób zależny od oligomeryzacji i może być również ważny dla stabilności spliceosomu. Może również mieć aktywność ligazy ubikwityny E3. Kompleks PSO4 jest wymagany w procesie naprawy wiązań międzypasmowych DNA (ICL). Nadekspresja PRPF19 może wydłużyć żywotność komórek poprzez zwiększenie odporności na stres lub poprawę zdolności komórek do naprawy DNA. W S. cerevisiae, Pso4 pełni plejotropowe funkcje w rekombinacji DNA i w podatnej na błędy naprawie niehomologicznego łączenia końca DNA [dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PSVVGAGEPMDLGELVGMTPEIIQKLQDKATVLTTERKKRGKTVPEELVK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)