Kluczowe dokumenty
AV41877
Sigma-Aldrich
Anti-CES1 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-ACAT, Anti-CEH, Anti-CES2, Anti-Carboxylesterase 1 (monocyte/macrophage Serine esterase 1), Anti-HMSE, Anti-HMSE1, Anti-MGC117365, Anti-PCE-1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CES1(1066)
Opis ogólny
Ludzka monocytarna esteraza serynowa 1 (HMSE1) jest izoenzymem esterazy ulegającym ekspresji w monocytach/makrofagach, który może być hamowany przez NaF w zastosowaniach barwienia cytochemicznego octanem α-naftylu. Intensywna analiza normalnych i złośliwych komórek hematopoetycznych oraz linii komórkowych białaczek i chłoniaków przy użyciu ogniskowania izoelektrycznego ustaliła specyficzność tego enzymu dla monocytów i komórek pokrewnych, stąd jego oznaczenie jako esterazy specyficznej dla monocytów. Specyficzna dla monocytów (karboksylo)esteraza (MSE) jest enzymem markerowym, który jest dobrze znany hematologom, ponieważ jego wykrywanie jest częścią tradycyjnych barwień cytochemicznych komórek białaczkowych linii monocytów.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-CES1 (AB1) reaguje z białkami monocytarnej esterazy serynowej 1 (MSE1) bydła, psów, królików, świń, ludzi, myszy i szczurów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego CES1
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-CES1 (AB1) jest stosowane do znakowania białek monocytowej esterazy serynowej 1 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w komórkach i tkankach technikami immunohistochemicznymi (IHC). Jest stosowane jako sonda do badania roli monocytowej esterazy serynowej 1 w monocytach i białaczce linii monocytowej.
Działania biochem./fizjol.
CES1 jest jednym z enzymów odpowiedzialnych za hydrolizę narkotyków zawierających wiązania estrowe i amidowe, takich jak kokaina i heroina. Hydrolizuje również długołańcuchowe estry i tioestry kwasów tłuszczowych. Enzym ten jest znany z hydrolizy estrów aromatycznych i alifatycznych i jest niezbędny do estryfikacji cholesterolu w komórkach. Może również odgrywać rolę w detoksykacji w płucach i/lub ochronie ośrodkowego układu nerwowego przed związkami estrowymi lub amidowymi. Niedobór karboksyloesterazy może być związany z chłoniakiem nieziarniczym lub białaczką limfocytową z komórek B. Karboksyloesteraza 1 jest członkiem dużej rodziny wielu genów. Enzymy kodowane przez te geny są odpowiedzialne za hydrolizę leków zawierających wiązania estrowe i amidowe, takich jak kokaina i heroina. Hydrolizują również długołańcuchowe estry i tioestry kwasów tłuszczowych. Enzym ten jest znany z hydrolizy estrów aromatycznych i alifatycznych i jest niezbędny do estryfikacji cholesterolu w komórkach. Może również odgrywać rolę w detoksykacji w płucach i/lub ochronie ośrodkowego układu nerwowego przed związkami estrowymi lub amidowymi. Niedobór karboksyloesterazy może być związany z chłoniakiem nieziarniczym lub białaczką limfocytową B-komórkową. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące trzy różne izoformy. Karboksylesteraza 1 jest członkiem dużej rodziny wielu genów. Enzymy kodowane przez te geny są odpowiedzialne za hydrolizę leków zawierających wiązania estrowe i amidowe, takich jak kokaina i heroina. Hydrolizują również długołańcuchowe estry i tioestry kwasów tłuszczowych. Enzym ten jest znany z hydrolizy estrów aromatycznych i alifatycznych i jest niezbędny do estryfikacji cholesterolu w komórkach. Może również odgrywać rolę w detoksykacji w płucach i/lub ochronie ośrodkowego układu nerwowego przed związkami estrowymi lub amidowymi. Niedobór karboksyloesterazy może być związany z chłoniakiem nieziarniczym lub białaczką limfocytową B-komórkową. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące trzy różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VLGKFVSLEGFAQPVAIFLGIPFAKPPLGPLRFTPPQPAEPWSFVKNATS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohit P Mathew et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 18(13), 1204-1215 (2017-02-22)
This report describes the metabolic glycoengineering (MGE) of intracellular esterase activity in human colon cancer (LS174T) and Chinese hamster ovary (CHO) cells. In silico analysis of carboxylesterases CES1 and CES2 suggested that these enzymes are modified with sialylated N-glycans, which