Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV40203
Sigma-Aldrich
Anti-ANP32A (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Acidic (leucine-rich) Nuclear phosphoprotein 32 family, member A
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, dog, rat, human, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANP32A(8125)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ANP32A
Działania biochem./fizjol.
ANP32A is a novel potent heat-stable inhibitor protein of protein phosphatase 2A. It may play a key role in self-renewing cell populations where it may act in the nucleus to limit their sensitivity to transformation. Being a tumor suppressor, ANP32A represses cell growth through inhibition of transcription by blocking acetylation and phosphorylation of histone H3 and initiating its proapoptotic activity.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: FNCEVTNLNDYRENVFKLLPQLTYLDGYDRDDKEAPDSDAEGYVEGLDDE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tim Krischuns et al.
Nature communications, 15(1), 1064-1064 (2024-02-06)
The current model is that the influenza virus polymerase (FluPol) binds either to host RNA polymerase II (RNAP II) or to the acidic nuclear phosphoprotein 32 (ANP32), which drives its conformation and activity towards transcription or replication of the viral
Fangzheng Wang et al.
Nucleic acids research, 50(10), 5713-5725 (2022-06-01)
The segmented negative-sense RNA genome of influenza A virus is assembled into ribonucleoprotein complexes (RNP) with viral RNA-dependent RNA polymerase and nucleoprotein (NP). It is in the context of these RNPs that the polymerase transcribes and replicates viral RNA (vRNA).
Jason S Long et al.
eLife, 8 (2019-06-05)
Influenza A viruses (IAV) are subject to species barriers that prevent frequent zoonotic transmission and pandemics. One of these barriers is the poor activity of avian IAV polymerases in human cells. Differences between avian and mammalian ANP32 proteins underlie this