Kluczowe dokumenty
AV38413
Sigma-Aldrich
Anti-NFKB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 (p105)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
105 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, horse, mouse, rat, bovine, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKB1(4790)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego NFKB1
Działania biochem./fizjol.
NFKB1 jest białkiem o masie 105 kD, które może podlegać kotranslacyjnemu przetwarzaniu przez proteasom 26S w celu wytworzenia białka o masie 50 kD. Białko 105 kD jest specyficznym dla białka Rel inhibitorem transkrypcji, a białko 50 kD jest wiążącą DNA podjednostką NF-kappa-B
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PEQMFHLDPSLTHTIFNPEVFQPQMALPTDGPYLQILEQPKQRGFRFRYV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)