Kluczowe dokumenty
AV33542
Sigma-Aldrich
Anti-ANKRD11 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Ankyrin repeat domain 11
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1288
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1288
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
298 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, rabbit, dog, rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANKRD11(29123)
Opis ogólny
ANKRD11 jest członkiem rodziny kofaktorów zawierających powtórzenia ankyryny, które oddziałują z koaktywatorami receptora jądrowego p160 i hamują zależną od ligandu aktywację transkrypcji poprzez rekrutację deacetylaz histonowych do kompleksu. Ostatnio wykazano, że ANKRD11 wiąże się z genem supresorowym nowotworu p53 i zwiększa jego aktywność.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ANKRD11
Działania biochem./fizjol.
ANKRD11 jest członkiem nowej rodziny kofaktorów zawierających powtórzenia ankyryny (ANCO), które oddziałują z koaktywatorami p160 w celu zahamowania transaktywacji zależnej od ligandu. ANKRD11 koduje duże białko jądrowe z pięcioma powtórzeniami ankyryny, a części jego sekwencji zostały zgłoszone jako białko podatności na raka nosogardzieli i antygen rdzeniaka. Gen ten również kolokalizuje i oddziałuje z deacetylazami histonów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KRKLPFTAGANGEQKDSDTEKQGPERKRIKKEPVTRKAGLLFGMGLSGIR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aihua Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 279(32), 33799-33805 (2004-06-09)
Members of the p160 nuclear receptor coactivators interact with liganded nuclear receptors to enhance transcription of target genes. Here we identify a novel family of ankyrin repeats containing cofactors (ANCOs) that interact with the p160 coactivators. ANCO-1 binds to the
Paul M Neilsen et al.
Journal of cell science, 121(Pt 21), 3541-3552 (2008-10-09)
The ability of p53 to act as a transcription factor is critical for its function as a tumor suppressor. Ankyrin repeat domain 11, ANKRD11 (also known as ANR11 or ANCO1), was found to be a novel p53-interacting protein that enhanced