Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1288
Sigma-Aldrich
Anti-ANKRD11 Antibody, clone 1H14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko 11 zawierające domenę powtórzeń ankyryny; kofaktor 1 zawierający powtórzenia ankyryny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H14, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 297.91 kDa
observed mol wt ~200 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H14 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko 11 zawierające domenę powtórzeń ankyryny (ANKRD11). Jego celem jest epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 181 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka 11 zawierającego domenę powtórzeń ankyryny (ANKRD11).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ANKRD11 w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ANKRD11 w lizacie komórek A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ANKRD11 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany fragment ANKRD11 z KD 2,9 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ANKRD11 w komórkach HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko 11 zawierające domenę powtórzeń ankyryny (UniProt: Q6UB99; znane również jako Ankyrin repeat-containing cofactor 1, ANKRD11) jest kodowane przez gen ANKRD11 (znany również jako ANCO1) (Gene ID: 29123) u człowieka. ANKRD11 jest dużym białkiem jądrowym, które lokalizuje się w chromatynie podczas prometafazy. Jego poziomy ekspresji są regulowane podczas cyklu komórkowego, osiągając maksymalne poziomy w fazie M, a następnie gwałtownie spadając po późnej fazie M. Zawiera cztery powtórzenia Ankyrin w regionie N-końcowym. ANKRD11 odgrywa ważną rolę podczas rozwoju neuronalnego, modulując acetylację histonów i ekspresję genów, a tym samym proliferację embrionalnych prekursorów neuronalnych oraz genezę i pozycjonowanie nowo narodzonych neuronów. Może rekrutować deacetylazy histonowe do kompleksu koaktywatorów p160 / receptora jądrowego w celu zahamowania transaktywacji zależnej od ligandu. Zablokowanie genu ANKRD11 w rozwijających się mysich lub ludzkich prekursorach neuronów korowych skutkuje zmniejszoną proliferacją, zmniejszoną neurogenezą i nieprawidłowym pozycjonowaniem neuronów. Mutacje w ANKRD11 zostały powiązane z zespołem KBG, który charakteryzuje się makrodoncją, charakterystycznymi cechami czaszkowo-twarzowymi, niskim wzrostem, anomaliami szkieletowymi, globalnym opóźnieniem rozwoju, drgawkami i niepełnosprawnością intelektualną. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Gallagher D., et al. (2015). Dev. Cell. 32(1); 31-42; Zhang, A., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(32); 33799-33805).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)