Kluczowe dokumenty
AV32279
Sigma-Aldrich
Anti-TFEC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało Tfec, Przeciwciało Tfec - przeciwciało anty-TFEC produkowane u królików
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFEC(22797)
Opis ogólny
TFEC jest podstawowym białkiem helisa-pętla-helisa, które tworzy heterodimery z TFE3, a następnie blokuje stymulację transkrypcyjną. TFEC może być zaangażowany w regulację genów specyficznych dla makrofagów.
Królicze przeciwciało Anti-TFEC rozpoznaje mysie, psie, bydlęce, szczurze i ludzkie TFEC.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TFEC
Zastosowanie
Królicze przeciwciało Anti-TFEC może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 0,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
TFEC jest aktywatorem transkrypcji z dwiema oddzielnymi domenami aktywacyjnymi.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MESSFKEEGADSPLLMQRTLSGSILDVYSGEQGISPINMGLTSASCPSSL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nur P Damayanti et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(23), 5977-5989 (2018-08-01)
Translocation renal cell carcinoma (tRCC) represents a rare subtype of kidney cancer associated with various TFE3, TFEB, or MITF gene fusions that are not responsive to standard treatments for RCC. Therefore, the identification of new therapeutic targets represents an unmet
M Rehli et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 162(3), 1559-1565 (1999-02-11)
The murine homologue of the TFEC was cloned as part of an analysis of the expression of the microphthalmia-TFE (MiT) subfamily of transcription factors in macrophages. TFEC, which most likely acts as a transcriptional repressor in heterodimers with other MiT
G Q Zhao et al.
Molecular and cellular biology, 13(8), 4505-4512 (1993-08-01)
We have identified a new basic helix-loop-helix (BHLH) DNA-binding protein, designated TFEC, which is closely related to TFE3 and TFEB. The basic domain of TFEC is identical to the basic DNA-binding domain of TFE3 and TFEB, whereas the helix-loop-helix motif