Kluczowe dokumenty
AV13040
Sigma-Aldrich
Anti-GRIK4 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Glutamate receptor, ionotropic, kainate 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
107 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rabbit, dog, pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIK4(2900)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GRIK4
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GRIK4 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
GRIK4 lub podjednostka receptora glutaminianu 4 moduluje transmisję synaptyczną i pobudliwość komórkową w mózgu. Mutacje w genie GRIK4 są związane z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RAPERLGKAKVEVDIFELLRDSEYETAETMCQILPKGVVAVLGPSSSPAS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Justin S Catches et al.
Behavioural brain research, 228(2), 406-414 (2011-12-29)
There is a clear link between dysregulation of glutamatergic signaling and mood disorders. Genetic variants in the glutamate receptor gene GRIK4, which encodes the kainate receptor subunit GluK4, alter the susceptibility for depression, bipolar disorder and schizophrenia. Here we demonstrate
Sonja Horstmann et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 35(3), 727-740 (2009-11-20)
Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in the FKBP5, GRIK4, and HTR2A genes have been shown to be associated with response to citalopram treatment in the STAR(*)D sample, but only associations with FKBP5 have so far been tested in the Munich Antidepressant Response