ADF3463850R-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 50 mL round-bottom tube, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom
Właściwości
for use with lid
holds 1 x 50 mL round-bottom tube
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637258 (NA)
Parametry
15,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
29 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)