Kluczowe dokumenty
ADAPA444125F-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637525 (NA)
Parametry
4,100 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
111 mm
Średnica
11 mm
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adapter do użytku z prostokątnymi wiadrami 100 ml w rotorze Eppendorf A-4-44. Mieści 12 probówek wirówkowych Falcon o pojemności 1,2-5 ml i jest dostarczany w opakowaniu zawierającym 2 sztuki.
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z rotorem Eppendorf A-4-44.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)