Kluczowe dokumenty
ADAPA438615-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 6 x 15 mL round bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
holds 6 x 15 mL round bottom tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639366 (NA)
Parametry
2,750 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with 90 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter do użytku z prostokątnymi wiadrami 90 ml w rotorze Eppendorf A-4-38. Mieści 6 okrągłodennych probówek o pojemności 15 ml i jest dostarczany w opakowaniu zawierającym 2 sztuki.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)