Kluczowe dokumenty
ADAPA43847-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 2.6 - 7 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with cap
holds 4 x 2.6 - 7 mL round-bottom tubes,
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639242 (NA)
Parametry
2,850 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
100 mm
Średnica
13.5 mm
kompatybilność
for use with 100 mL round bucket
Opis ogólny
Adapter do użytku z okrągłymi kubełkami o pojemności 100 ml w rotorze Eppendorf A-4-38 mieści 4 probówki okrągłodenne o pojemności 2,6-7 ml i jest dostarczany w opakowaniu po 2 sztuki.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)