Merck
ADAPA43825-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 25 mL round-bottom tube, for use with 100 mL round bucket, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
round bottom
Właściwości
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639145 (NA)
Parametry
2,900 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
100 mm
Średnica
25 mm
kompatybilność
for use with 100 mL round bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter for use with 100 mL round bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 1 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG