ADAPA438107-EP
Adapter dla rotora 632 A-4-38
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Polecane produkty
Właściwości
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639323
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 90 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter do użytku z prostokątnym pojemnikiem 90 ml w rotorze Eppendorf A-4-38. Mieści 10 probówek okrągłodennych o pojemności 5-7 ml i jest dostarczany w opakowaniu zawierającym 2 sztuki.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)