Merck
AC-0363
SPINK1 (TATI, PSTI) (EP401)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
monoclonal
Technique(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Application:
IHC (p)
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Inhibitor proteazy serynowej typu Kazal 1 (SPINK1), znany również jako inhibitor trypsyny związany z nowotworem (TATI) i trzustkowy wydzielniczy inhibitor trypsyny (PSTI), jest cytozolowym inhibitorem trypsyny wydzielanym przez komórki szpikowe trzustki i komórki dołka żołądka, który chroni układ pokarmowy przed przedwczesnym autotrawieniem trypsynogenu. Mutacje w SPINK1 są związane z dziedzicznym zapaleniem trzustki. Ostatnio SPINK1 wykazał przydatność w różnicowaniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) od zmian przedrakowych. SPINK1 jest wykrywany we wszystkich przypadkach dziedzicznej hemochromatozy HCC i większości (79%) przypadków HCC, ale jest ograniczony do powierzchni światła dużych przewodów żółciowych w prawidłowej wątrobie. Ekspresja SPINK1 jest również wykrywana w nowotworach jajnika, pęcherza moczowego, nerek, trzustki, okrężnicy, płuc i piersi. Wysoka ekspresja SPINK1 jest często związana z zaawansowanym stadium nowotworu, co czyni go użytecznym markerem prognostycznym.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Aby uzyskać kopię IFU i CofA, skontaktuj się z IVDorder@ABCAM.com
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPINK1 (TATI, PSTI) (EP401)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)