Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł | |
| 500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
biological source
Bacillus subtilis
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥20 units/mg protein (Lowry)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥20 units/mg protein (Lowry) | specific activity ~30 units/mg protein (Lowry) | specific activity ≥250 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥60 units/mg protein |
| biological source Bacillus subtilis | biological source Bacillus subtilis | biological source - | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanine Dehydrogenase from Bacillus subtilis
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7189-250UN | 04061838168511 |
| A7189-500UN | 04061838168528 |