Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
orange
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc(Nc3ccccc3)c(Nc4ccccc4)cc12
InChI
1S/C20H15N3O2/c24-19-15-11-17(21-13-7-3-1-4-8-13)18(12-16(15)20(25)23-19)22-14-9-5-2-6-10-14/h1-12,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
AAALVYBICLMAMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Biochem/physiol Actions
DAPH is an inhibitor of Aβ fibril formation; Protein tyrosine kinase inhibitor, specific for EGFR.
Features and Benefits
This compound is featured on the EGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?