Przejdź do
A6306
Agarase from Pseudomonas atlantica
lyophilized powder, ≥5,000 units/mg protein (Lowry)
Synonim(y):
β-Agarase, Agarose 4-glycanohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4130,00 zł
3510,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.26
MDL number:
Specific activity:
≥5,000 units/mg protein (Lowry)
Biological source:
bacterial (Pseudomonas atlantica)
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Pseudomonas atlantica)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥5,000 units/mg protein (Lowry)
storage temp.
2-8°C
Physical form
Product is formulated with phosphate buffered salts, bovine serum albumin and Agarase. Total protein content ranges between 10 – 30% w/w.
Other Notes
One unit will produce 1.0 μg of reducing sugar (measured as D-galactose) from agar per min at pH 6.0 at 40 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1638E9030G4510
biological source
bacterial (Pseudomonas atlantica)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥5,000 units/mg protein (Lowry)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous suspension
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Will this enzyme work in water or PBS, or must it be a potassium buffer (for which not further details are provided in the spec sheet)?
    1 answer
    1. Potassium buffer is not required. For assay purposes, this product is reconstituted in potassium phosphate buffer, pH 6.0, at 0.2 mg/ml, Solutions may also be prepared 40 mM Tris HCL, pH 7.5, containing 50 mM NaCl and 50% glycerol. This stock may be stored for extended periods at –20 °C. Other sources indicate that this enzyme may also be prepared in water containing 0.01% BSA and TBE buffer. These options have not been validated. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2817930/