Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Recombinant:
expressed in E. coli
3370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(Lipid-linked)
form
solution
mol wt
58.9 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp. has been used in a study to assess the differentiation of glycosphingolipid-derived glycan structural isomers by liquid chromatography and mass spectrometry. Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp. has also been used in a study to investigate structural and mechanistic analyses of endo-glycoceramidase II.
Physical form
Solution in 20 mM sodium acetate buffer, pH 6.0, containing 0.2% BSA and 0.1% Lubrol PX.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmol of asialo-GM1 per min at 37 °C at pH 5.0.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 58.9 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?