Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H8NO3SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI
1S/C3H9NO3S.Na.H2O.H/c4-2-1-3-8(5,6)7;;;/h1-4H2,(H,5,6,7);;1H2;
SMILES string
O.[Na].NCCCS(O)(=O)=O
InChI key
YXTWMDHKIFWADD-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor agonist.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?