Przejdź do
A3724
Acetyl-β-cyclodextrin
Monoacetyl-β-cyclodextrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
extent of labeling
8 DS (degree of substitution)
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C44H72O36/c1-9(51)66-8-16-37-23(58)30(65)44(73-16)79-36-15(7-50)71-42(28(63)21(36)56)77-34-13(5-48)69-40(26(61)19(34)54)75-32-11(3-46)67-38(24(59)17(32)52)74-31-10(2-45)68-39(25(60)18(31)53)76-33-12(4-47)70-41(27(62)20(33)55)78-35-14(6-49)72-43(80-37)29(64)22(35)57/h10-50,52-65H,2-8H2,1H3/t10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-/m1/s1
InChI key
HECSPEHQYGRENG-LZITWAFGSA-N
Application
Cyclodextrins (CD) are cyclic oligosaccharides composed of D-glucose units connected via α(1,4) glycosidic bonds. Common cyclodextrins contain six (α-CD); seven (β-CD) or eight (gamma-CD) D-glucose units. Cyclodextrins are sometimes derivitized through esterification at positions two, three and/or six.
Acetyl-β-cyclodextrin is used in the development of recognition and separation technologies to resolve enantiomers based on chiral properties and size. Acetyl-β-cyclodextrin is used in chiral selection and separation by capillary electrophoresis and liquid chromatography.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2485D3179B6506
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
white
color
white
color
-
extent of labeling
8 DS (degree of substitution)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)