Przejdź do
A3013
Adenosine 2′(3′)-monophosphate mixed isomers
Synonim(y):
Yeast adenylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5640,00 zł
4794,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-990-7
MDL number:
eCl@ss:
32160414
Assay:
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
4794,00 zł
Cena katalogowa5640,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]6OP(O)(O)=O
InChI
1S/2C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2*2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t2*4-,6-,7-,10-/m11/s1
InChI key
UQRXDDDXDPEXNS-VQFZJOCSSA-N
General description
Adenosine 3′-monophosphate (3′-AMP) and Adenosine 2′-monophosphate (2′-AMP) are metabolites produced from hydrolysis of 2′,3′-cAMP by a family of metal-dependent phosphodiesterases. 2′-AMP and 3′-AMP inhibit proliferation of preglomerular vascular smooth muscle cells and glomerular mesangial cells via A2B receptors.
Application
Adenosine2′(3′)-monophosphate mixed isomers have been used as a standard to separate andquantify purines (adenine and guanine) and adenine ribonucleosidemonophosphates (2’-AMP and 3’-AMP) through isocratic high-performance liquidchromatography (HPLC).[1] It has also been used to screen the multiplesugar-binding ATPase A (MsbA) transporter protein.[2]
Other Notes
Do not confuse with adenosine 2′:3′-cyclic monophosphate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9396A9272D6375
biological source
synthetic
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98-100%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)