Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł 1810,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1810,50 zł
Cena katalogowa2130,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@@H]1\C=C\C=C(C)\Cc2cc(OC)c(Cl)c(c2)N(C)C(=O)C[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@]3(C)O[C@@H]3[C@H](C)[C@@H]4C[C@@]1(O)NC(=O)O4
InChI
1S/C32H43ClN2O9/c1-17(2)29(37)43-25-15-26(36)35(6)21-13-20(14-22(40-7)27(21)33)12-18(3)10-9-11-24(41-8)32(39)16-23(42-30(38)34-32)19(4)28-31(25,5)44-28/h9-11,13-14,17,19,23-25,28,39H,12,15-16H2,1-8H3,(H,34,38)/b11-9+,18-10+/t19-,23+,24-,25+,28-,31+,32+/m1/s1
InChI key
OPQNCARIZFLNLF-KUDLRRJMSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form powder | form lyophilized powder | form freeze-dried protein glass | form lyophilized |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Nitrate Reductase (NAD[P]H) from Aspergillus niger lyophilized powder, ≥300 units/g solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/309/282/2a67ae4d-ca55-4f0b-96ec-34748ff8a21e/640/2a67ae4d-ca55-4f0b-96ec-34748ff8a21e.jpg)
![Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/859/572/ae8d80df-c6d0-4cce-a526-35f8e21ca729/640/ae8d80df-c6d0-4cce-a526-35f8e21ca729.jpg)