Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 725,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
form
freeze-dried protein glass
specific activity
20-40 units/mg protein
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free | description Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris | description Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form freeze-dried protein glass | form - | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| specific activity 20-40 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥10,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/859/572/ae8d80df-c6d0-4cce-a526-35f8e21ca729/640/ae8d80df-c6d0-4cce-a526-35f8e21ca729.jpg)