Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
452,00 zł
Nazwa produktu
Thymidine 5′-diphosphate sodium salt, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
InChI key
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% (HPLC) | description ≥92.5% | description ≥96% (HPLC), powder | description ≥96% |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source microbial |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥92.5% | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥96% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymidine 5′-diphosphate sodium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?