Merck
8.41156
6-Azauracyl
for synthesis
Synonim(y):
6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.07
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-318-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
mp
274-275 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1nc[c]([nH][c]1=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azauracyl
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)