Kluczowe dokumenty
SAB5700848
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-OCT4produkowane u królika
Synonim(y):
OTF-3, OTF3, OTF4, POU5F1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30
38
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.8 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU5F1(5460)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny zawierający homeodomenę POU, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju embrionalnym i pluripotencji komórek macierzystych. Nieprawidłowa ekspresja tego genu w dorosłych tkankach jest związana z nowotworzeniem. Gen ten może uczestniczyć w translokacji z genem mięsaka Ewinga na chromosomie 21, co również prowadzi do powstawania nowotworów. Alternatywny splicing, a także użycie alternatywnych kodonów inicjacji translacji AUG i innych niż AUG, skutkuje wieloma izoformami. Jeden z kodonów startowych AUG jest polimorficzny w populacjach ludzkich. Powiązane pseudogeny zostały zidentyfikowane na chromosomach 1, 3, 8, 10 i 12.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego OCT4
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)