Merck
Z374911
PCR multiwell plates
size 384 wells, polypropylene, skirt, non-sterile
Synonim(y):
384 multiwell PCR plate, 384 well PCR microplate, 384 well PCR plate, 384 well microtiter plate
Wybierz wielkość
1 PKG
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless polypropylene
polypropylene
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Sorenson 39620
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
pojemność dołka
40 μL
pojemność robocza dołka
25 μL
przydatność
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
Zastosowanie
agriculture
Opis ogólny
384 well PCR plates are skirted for compatibility with automation systems. Wells have raised rims to ensure contact with sealing film and reduce evaporation. Each well has a capacity of 40 μL and a working volume of 25 μL.
A rigid top plate (included) minimizes plate distortion, assures a dependable fit with the PCR thermal cycler, and allows for a leak-proof seal with micro-mats or cap strips. Each well has a maximum capacity of 200 μL.
Cechy i korzyści
  • Virgin polypropylene
  • Fully autoclavable
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Wells have thin walls for rapid temperature equilibration and reduced cycle time
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
Zobacz wszystko