SHC003V
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP™ Positive Control Transduction Particles
Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Synonim(y):
MISSION®, MISSION® TurboGFP™ Control Transduction Particles
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
stężenie
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
metody
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TurboGFP™ is an improved variant of the green fluorescent protein copGFP cloned from the copepoda Pontellina plumata. The TurboGFP™ transduction particles are produced from the sequence-verified lentiviral plasmid, pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP™ (SHC003). It is a positive control to monitor transduction efficiency.
Self-inactivating replication incompetent viral particles are produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids. In addition, the Control Transduction Particles are pseudotyped with an envelope G glycoprotein from Vesicular Stomatitis Virus (VSV-G), allowing transduction of a wide variety of mammalian cells. 200 μl of 106 TU/ml (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Zastosowanie
Informacje prawne
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
Porównano metody transdukcji lentiwirusowej komórek Jurkat. Spinokulację porównano z całonocną inkubacją z polibarenem (bromkiem heksadimetryny) i płytkami pokrytymi fibroneką.
Protokoły
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Szczegółowa procedura przeprowadzania transdukcji lentiwirusowej cząsteczek MISSION shRNA w celu uzyskania stabilnego, długotrwałego wyciszenia i zmiany fenotypu.